2,4-Dibromopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
453700010 453700050
ACRO453700010EA 55.2 EUR InStock
ACRO453700010 ACRO453700050
2,4-Dibromopyridine 97%
2,4-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Point de fusion: 36…38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01859720
Numéro CAS: 58530-53-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité