Benzamidoxime 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime
453280010 453280050
453280010.EA 31.3 EUR InStock
453280010. 453280050.
Benzamidoxime 97%
Benzamidoxime
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031485
Numéro CAS: 613-92-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 79 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité