3-Methoxypropionic acid 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
453320100 453320500
ACRO453320100EA 131 EUR InStock
ACRO453320100 ACRO453320500
3-Methoxypropionic acid 97+%
3-Methoxypropionic acid
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 116 °C (9 mmHg)
Densité: 1.108 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042654
Numéro CAS: 2544-06-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité