Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
453360010 453360050
ACRO453360010EA 102 EUR InStock
ACRO453360010 ACRO453360050
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₈H₆N₂O₂·ClH
MW: 198,61 g/mol
Point de fusion: 295…298 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954929
Numéro CAS: 1423031-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité