4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
453640010 453640050
ACRO453640010EA 163 EUR InStock
ACRO453640010 ACRO453640050
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride 97%
4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₄ClNO₂S₂
MW: 197,66 g/mol
Point de fusion: 34…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864968
Numéro CAS: 953070-51-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité