Baryum nitrate, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
453800025 453800100 453805000
ACRO453800025EA 101 EUR InStock
ACRO453800025 ACRO453800100 ACRO453805000
Baryum nitrate, pur
Baryum nitrate
Formule: Ba(NO₃)₂
MW: 261,34 g/mol
Point de fusion: 592 °C
Densité: ~ 3,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003442
Numéro CAS: 10022-31-8
ONU: 1446
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité