Cadmium (II) bromure tétrahydraté 98%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
453870250 453871000 453875000
ACRO453870250EA 37.2 EUR InStock
ACRO453870250 ACRO453871000 ACRO453875000
Cadmium (II) bromure tétrahydraté 98%, pur
Cadmium (II) bromure tétrahydraté
Formule: Br₂Cd·4H₂O
MW: 344,28 g/mol
Point de fusion: 575 °C
Densité: 5,214 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150204
Numéro CAS: 13464-92-1
ONU: 2570
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Assay ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité