Dihydroxyde de cobalt 95%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
453892500 453890010
ACRO453892500EA 93.1 EUR InStock
ACRO453892500 ACRO453890010
Dihydroxyde de cobalt 95%, pur
Dihydroxyde de cobalt
Formule: H₂CoO₂
MW: 92,95 g/mol
Densité: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016015
Numéro CAS: 21041-93-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red Powder
Titration excess HCl ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité