2,5-Dichloropyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO454040010EA 93.3 EUR InStock
ACRO454040010
2,5-Dichloropyrimidine 95%
2,5-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,97 g/mol
Point de fusion: 52…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673131
Numéro CAS: 22536-67-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 56 °C
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité