2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
454160010 454162500
ACRO454160010EA 444 EUR InStock
ACRO454160010 ACRO454162500
2-(Aminomethyl)pyrazine 95%
2-(Aminomethyl)pyrazine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 87…88 °C (3 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673149
Numéro CAS: 20010-99-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité