2-Bromoimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
454630010 454630050
ACRO454630010EA 201 EUR InStock
ACRO454630010 ACRO454630050
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formule: C₃H₃BrN₂
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179526
Numéro CAS: 16681-56-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité