Acide thiazole-5-carboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO454540050EA 476 EUR InStock
ACRO454540050 ACRO454540010
Acide thiazole-5-carboxylique 98%
Acide thiazole-5-carboxylique
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428539
Numéro CAS: 14527-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité