4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO454650050EA 254 EUR InStock
ACRO454650050 ACRO454650010 ACRO454650250
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 97%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 41…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870633
Numéro CAS: 874-89-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité