Acide 5-quinoléinecarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
454760010 454760050
ACRO454760010EA 123 EUR InStock
ACRO454760010 ACRO454760050
Acide 5-quinoléinecarboxylique 97%
Acide 5-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point de fusion: 337…341 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047608
Numéro CAS: 7250-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité