2'-Désoxy-2'-fluorouridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
455000010 455000250
ACRO455000010EA 38 EUR InStock
ACRO455000010 ACRO455000250
2'-Désoxy-2'-fluorouridine 97%
2'-Désoxy-2'-fluorouridine
Formule: C₉H₁₁FN₂O₅
MW: 246,19 g/mol
Point de fusion: 151 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317293
Numéro CAS: 784-71-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 153 °C
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105 °C, 3 h)
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité