3-Buten-1-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Butenylamine, 4-Amino-1-butene
455050010 455050050
ACRO455050010EA 124 EUR InStock
ACRO455050010 ACRO455050050
3-Buten-1-amine 97%
3-Buten-1-amine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (760 mmHg)
Point d'éclair: –5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425859
Numéro CAS: 2524-49-4
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité