4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
454900010 454900050
ACRO454900010EA 97.3 EUR InStock
ACRO454900010 ACRO454900050
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
MW: 313,98 g/mol
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667763
Numéro CAS: 18511-71-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité