2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, EDOT
454930050 454930250
ACRO454930050EA 67 EUR InStock
ACRO454930050 ACRO454930250
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine 99%
2,3-Dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine
Formule: C₆H₆O₂S
MW: 142,17 g/mol
Point d'ébullition: 193 °C
Point de fusion: 10.5…12 °C
Densité: 1.331 g/cm³
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093622
Numéro CAS: 126213-50-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité