1-[(2R,5S)-5-(Hydroxyméthyl)-2,5-dihydro-2-furanyl]-5-méthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Stavudine, 2',3'-Anhydrothymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-2-pentenofuranosyl)thymine, 1-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, d4T, Sanilvudine
454940010 454940050
ACRO454940010EA 105 EUR InStock
ACRO454940010 ACRO454940050
1-[(2R,5S)-5-(Hydroxyméthyl)-2,5-dihydro-2-furanyl]-5-méthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione 98%
1-[(2R,5S)-5-(Hydroxyméthyl)-2,5-dihydro-2-furanyl]-5-méthyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Point de fusion: 162…169 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00132921
Numéro CAS: 3056-17-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 169 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité