2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
454970010 454970050 454970250
ACRO454970010EA 44.7 EUR InStock
ACRO454970010 ACRO454970050 ACRO454970250
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₃H₂F₆O₃S
Point d'ébullition: 89…91 °C (740 mmHg)
Densité: 1.61 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671579
Numéro CAS: 6226-25-1
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité