Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
454990010 454990050 454990250
ACRO454990010EA 26.7 EUR InStock
ACRO454990010 ACRO454990050 ACRO454990250
Sodium trifluoromethanesulphinate 98%
Sodium trifluoromethanesulphinate
Formule: CHF₃O₂S
MW: 156,05 g/mol
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092989
Numéro CAS: 2926-29-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité