Thiamphenicol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
455450010 455450050 455450250
ACRO455450010EA 22.7 EUR InStock
ACRO455450010 ACRO455450050 ACRO455450250
Thiamphenicol 98%
Thiamphenicol
Formule: C₁₂H₁₅Cl₂NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467983
Numéro CAS: 15318-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité