Stirring Rods, Thermo Fisher Scientific
Fournisseur: Thermo Scientific
42294.NK 42293.NK 42292.NT 42293.NT 42294.NT
42294.NKEA 26.1 EUR InStock
42294.NK 42293.NK 42292.NT 42293.NT 42294.NT
Stirring Rods, Thermo Fisher Scientific
Agitateurs Tiges d'agitation
The fused quartz rods are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
  • Fused quartz has high chemical purity, high corrosion resistance and high melting point
  • Quartz is extremely hard, with a low coefficient of thermal expansion, excellent electrical insulation qualities and optical transmission from ultra-violet to infra-red
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité