Newborn bovine calf serum, New Zealand origin, HyClone™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30401.01 SH30401.02 SH30401.01HI SH30401.02HI
HYCLSH30401.01EA 70.62 EUR InStock
HYCLSH30401.01 HYCLSH30401.02 HYCLSH30401.01HI HYCLSH30401.02HI
Newborn bovine calf serum, New Zealand origin, HyClone™
Sérums
Newborn bovine calf serum is a cost-effective alternative to foetal bovine serum (FBS). The serum is sourced from animals that are typically less than 10 days old.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité