VWR®, Ensembles de flacons, PC, stériles, à usage unique
Fournisseur: VWR Collection
734-2852EA 1110 EUR InStock
734-2852 734-2853 734-2854 734-2855 734-2856 734-2895
VWR®, Ensembles de flacons, PC, stériles, à usage unique
Flacons Flacons pour milieux de culture
Les conteneurs en polycarbonate stérile avec des tubes soudables offrent un maximum de flexibilité et de fiabilité. Ces récipients sont assemblés dans une salle blanche ISO de classe 7 et sont fabriqués à partir de matériaux USP de classe VI. Ils sont proposés dans une sélection de tailles complète avec des tubes complètement soudables / scellables.
  • Les flacons stériles sont emballés individuellement et prêts au traitement
  • Plusieurs tailles de flacons permettent une flexibilité spécifique au processus
  • Lorsqu’ils sont utilisés avec des jeux de tubes VWR® stériles, les possibilités personnalisées sont infinies
  • Irradiation aux rayons gamma pour atteindre un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
Assemblies have been designed with a broad spectrum of applications in mind, including life sciences and general lab use, environmental assays, also production and cleanroom applications. All product contact materials are animal-free or processed in accordance to EMEA/410/01. The assemblies are able to withstand temperatures from –20 to +65 °C without losing integrity. All assemblies are individually double-bagged with product label located on the inner bag. Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) 10-6.
Attention: *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité