Acidic cleaner and neutraliser, deconex® 26 MINERALACID
Fournisseur: Borer Chemie
502200.00-KK5R 502200.00-K10R 502200.00-F10R
148-5261EA 52.7 EUR InStock
148-5261 148-5262 DECO502200.00-F10R
Acidic cleaner and neutraliser, deconex® 26 MINERALACID
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Liquid, acidic cleaning concentrate and neutraliser for automated cleaning of laboratory glassware and reusable laboratory material.
  • Rinsable without residues and guarantees therefore consistent and error-free results
  • Neutralises carried over alkaline residues and substantially reduces rinsing time and consumption of water
  • In combination with all alkaline deconex® cleaning products, can be also used as a precleaner to remove acid soluble deposits
  • Removes lime residues in laboratory washers
  • Suitable for use in laboratories in the dairy industry
  • EDTA-, NTA-, chlorine- and surfactant-free, no release of surfactants into waste water
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité