DURAN® Blanks for Distillation Flasks, Engler Type
Fournisseur: DWK Life Sciences
DURAN®
SCOT216512805_UEA 24.7 EUR InStock
SCOT216512805_U SCOT216512805
DURAN® Blanks for Distillation Flasks, Engler Type
Ballons Flacons de distillation
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • With beaded rim
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Uniform wall thickness distribution makes these flasks ideal for heating applications and distillations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité