Lecteur de microplaques, multimode, SpectraMax® Paradigm®
Fournisseur: Molecular Devices
MLDVPARADIGMEA 0 EUR InStock
MLDVPARADIGM
Lecteur de microplaques, multimode, SpectraMax® Paradigm®
Lecteurs de microplaques
Le lecteur SpectraMax® Paradigm® permet d'effectuer des mesures d'absorbance, fluorescence, fluorescence résolue dans le temps (y compris HTRF), polarisation de la fluorescence, AlphaScreen®, AlphaLISA® et luminescence. La modularité de la cartouche à détection permet aux utilisateurs de configurer le système afin de répondre à leurs besoins actuels, mais aussi à leurs besoins futurs.
  • Conception flexible permettant une excitation et une émission simple ou double, pour répondre aux besoins existants et futurs
  • Peut être mis à jour par l'utilisateur en <2 minutes
  • Détection à grande vitesse
  • Excellentes sensibilité et performances
  • Les protocoles de la plaque SpectraDrop™ permettant la mesure d'applications de microvolumes sont inclus
  • Réglage de l'intensité LED breveté
Les autres fonctionnalités incluent une gamme de cartouches à détection, l'optimisation automatique de la hauteur Z (en configurations lecture par le haut et par le bas), des mesures de fluorescence ne nécessitant plus d'ajustement du gain de la part des utilisateurs, un format jusqu'à 1536 puits, le contrôle de la température, l'absorbance avec monochromateur, la fluorescence basée sur les filtres et la cartouche TUNE disponible pour une sensibilité inégalée lors de la détection réglable des longueurs d'onde.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité