Beakers, glassy carbon
Fournisseur: Thermo Scientific
39023.KT 39025.KT
39023.KTEA 570 EUR InStock
39023.KT 39025.KT
Beakers, glassy carbon
Béchers
Beakers, glassy carbon.
  • Resistance to all wet decomposition agents
  • No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
  • No contamination of analytical samples
  • Stability to acid and alkaline melts
  • No wetting effect of metal melts
  • Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
  • Resistive to abrasive wear
  • Good electrical conductivity
Vessels for ultra-high purity materials technology, e.g. semiconductor connections and crystal­growing, e.g. doped halogenide crystals.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité