Cytomètre d'imagerie, SpectraMax® MiniMax™ 300
Fournisseur: Molecular Devices
SpectraMax®
735-0380EA 0 EUR InStock
735-0380
Cytomètre d'imagerie, SpectraMax® MiniMax™ 300
Lecteurs de microplaques
Conçu spécifiquement pour la plateforme de détection multimode SpectraMax® i3, le SpectraMax® MiniMax™ 300 permet d'inspecter rapidement les cellules et offre un aperçu des changements phénotypiques importants pour comprendre la cytotoxicité, la prolifération cellulaire, et l'expression des protéines. Conçu pour l'imagerie cellulaire, ce cytomètre inclut la technologie de comptage cellulaire StainFree™, des fonctions d'analyse Brightfield supplémentaires et des canaux de détection fluorescents vert et rouge.
  • Flux simplifié avec ajout de tests en un faible encombrement
  • Élimination de la coloration pour le comptage cellulaire et mesures de confluence à l'aide de la technologie StainFree™
  • Tests cellulaires multi-paramétriques avec fonction Brightfield et imagerie par fluorescence verte et rouge
  • Mise en place, visualisation et analyse des cellules avec le logiciel d'acquisition et d'analyse de données de microplaques SoftMax® Pro
  • Sensibilité accrue et mesure facile des échantillons à faible concentration de cellules
  • Normalisation des données de tests du lecteur de plaques au nombre de cellules dans chaque puits
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
PRODUITS COMPLEMENTAIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité