L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Beaker, nickel
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
39058.KT 39059.KT 39062.KT
39058.KTEA 209 EUR InStock
39058.KT 39059.KT 39062.KT
Beaker, nickel
Béchers
Beaker, Nickel, with pourout lip.
  • Excellent corrosion and temperature resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Nickel is completely resistant to phosphoric acid as well as being highly resistant to the corrosive effect of the strongest alkalies. Nickel, however, is less than satisfactory when used for salt solutions containing oxidants such as ferric chloride or solutions of mineral acids containing oxidising salts.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité