Polystyrene standards for Gel Permeation Chromatography (GPC)
Fournisseur: Thermo Scientific
41922.03 41924.03 41925.03 41928.03 41929.03 41931.03 41937.03 41941.03 41943.03 41945.03 43152.03
41922.03EA 97 EUR InStock
41922.03 41924.03 41925.03 41928.03 41929.03 41931.03 41937.03 41941.03 41943.03 41945.03 43152.03
Polystyrene standards for Gel Permeation Chromatography (GPC)
Étalons Étalons organiques
Molecular weight standard for gel permeation chromatography (GPC).
  • Powders
  • Odourless
CAS No.: 9003-53-6
MDL No.: MFCD00084450
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité