Tamis de test, norme américaine
Fournisseur: Thermo Scientific
40181.NK 44753.NK 43657.NK 43659.NK
40181.NKEA 805 EUR InStock
40181.NK 44753.NK 43657.NK 43659.NK
Tamis de test, norme américaine
Tamis Tamis analytiques
Le cadre en laiton et les tamis à mailles, en acier inoxydable, respectent les normes ASTM E11 et toutes les modifications en cours.
  • La qualité supérieure garantit précision et reproductibilité
  • La construction robuste assure un empilage aisé
Les couvercles de tamis sont en laiton poli et comportent un manche en fil encastré.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité