Colonnes capillaires, BP1 PONA
Fournisseur: SGE a Trajan company
054818 054950
568-0237EA 1250 EUR InStock
568-0237 568-0241
Colonnes capillaires, BP1 PONA
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes 100% diméthyle polysiloxane sont conçues pour analyser les produits pétroliers.
  • Phase non polaire pour l'analyse PONA
Peut remplacer : Petrocol DH, DB-Petro, HP-PONA, AT-Petro, Elite-PONA, ZB-1, 007-1-100-0.5F, Rtx-1PONA, CP Sil PONA.
Température max. : 340 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité