Compression fittings
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
55752-01 55753-01 55750-01 55751-01
HAMI55752-01EA 77.3 EUR InStock
HAMI55752-01 HAMI55753-01 HAMI55750-01 HAMI55751-01
Compression fittings
Raccords et connecteurs
The compression fittings and adaptors are designed to connect Hamilton removable needle (RN) and knurled hub (KH) syringes to glass capillary tubing and PEEK tubing. The connectors can be combined in a variety of different configurations to meet most connection needs.
Applications include: Neuroscience injections, patch clamp, cell transplantation, stem cell research, corrosive chemical dispensing, infusion pump injections, and mass spectrometry infusion pumps.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité