Homogeniser, WiseTis® HG-15A
Fournisseur: Witeg
WITGDH.WHG02016EA 678 EUR InStock
WITGDH.WHG02016 WITGDH.WHG02017
Homogeniser, WiseTis® HG-15A
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Homogenisers with direct controllers for liquid and tissue samplers.
  • High efficiency dispersing tool made of stainless steel and PTFE
  • Over-heat protection
  • High speed and low noise: max. 27000 min⁻¹ (without load)
These homogenisers has analog control system with body made of aluminum die-casting and ABS.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité