Culture tubes, disposable, with screw thread finish, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP73750-16100 SP73750-16125 SP73750-20150
SCERSP73750-16100EA 802 EUR InStock
SCERSP73750-16100 SCERSP73750-16125 SCERSP73750-20150
Culture tubes, disposable, with screw thread finish, KIMBLE®
Tubes Tubes de culture
These culture tubes are manufactured from 51 expansion borosilicate glass. Suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Round-bottomed
  • Each tube has a chevron marking area
  • Modular trays are shrink-wrapped in plastic film
  • Supplied without caps
Certifications: Glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité