Disposable tip adapters
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
31330 31331
HAMI31330EA 40.2 EUR InStock
HAMI31330 HAMI31331
Disposable tip adapters
Seringues Seringues de chromatographie
These adapters enable the connection of a standard 1 ml or 200 µl disposable pipette tip to the end of a Hamilton syringe. The adapter connects to standard Luer Tip (LT) and PTFE Luer Lock (TLL) syringes. When used in conjunction the PB600-1 and the disposable tip adapters can be used as a small volume repeating pipette.
  • Ideal for eliminating the possibility for cross contamination
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité