L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Erlenmeyers avec bouchons à visser
Fournisseur: VWR Collection
214-0407EA 22.6 EUR InStock
214-0407 214-0408 214-0409 214-0410 214-0411 214-0412
VWR®, Erlenmeyers avec bouchons à visser
Ballons Flacons Erlenmeyers
Verre borosilicaté 3.3, bouchon à visser en PP bleu avec joint en PTFE.
  • Extrêmement résistants aux produits chimiques et aux chocs thermiques
  • Repères de volume et plage d'inscription blanche
  • Fournis avec bouchons à visser en PP bleu
Idéals pour le stockage ou le transport des liquides dangereux. Ils sont étanches et peuvent être autoclavés avec le bouchon à visser à 140 °C.
N'oubliez pas que le bouchon à visser ne doit pas être fermé pendant l'autoclavage.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité