Colonnes pour HPLC, ZORBAX® 300 Å StableBond®
Fournisseur: Agilent
5064-8268 820950-918 820950-921 820950-923 820950-924 821125-918 860950-902 860950-905 860950-906 860950-909 863630-902 863630-906 863750-906 863973-902 863973-905 863973-906 863973-909 863974-306 865630-902 865973-902 865973-905 865973-906 865973-909 880995-202 880995-205 880995-206 880995-209 880995-902 880995-905 880995-906 880995-909 883750-902 883750-905 883750-906 883750-909 883995-902 883995-905 883995-906 883995-909 865630-906 865750-902 865750-906 5065-9911 861973-306 881750-902 5065-9910 5065-9913 5065-9914 5065-9923 5065-9924 861630-902 861775-902 861775-906 861973-902 861973-906 863974-302 863974-309 884950-565
HEWL5064-8268EA 809 EUR InStock
HEWL5064-8268 HEWL820950-918 HEWL820950-921 HEWL820950-923 HEWL820950-924 HEWL821125-918 HEWL860950-902 HEWL860950-905 HEWL860950-906 HEWL860950-909 HEWL863630-902 HEWL863630-906 HEWL863750-906 HEWL863973-902 HEWL863973-905 HEWL863973-906 HEWL863973-909 HEWL863974-306 HEWL865630-902 HEWL865973-902 HEWL865973-905 HEWL865973-906 HEWL865973-909 HEWL880995-202 HEWL880995-205 HEWL880995-206 HEWL880995-209 554-1292 HEWL880995-905 554-1293 HEWL880995-909 HEWL883750-902 HEWL883750-905 HEWL883750-906 HEWL883750-909 HEWL883995-902 HEWL883995-905 HEWL883995-906 HEWL883995-909 HEWL865630-906 HEWL865750-902 HEWL865750-906 HEWL5065-9911 HEWL861973-306 HEWL881750-902 HEWL5065-9910 HEWL5065-9913 HEWL5065-9914 HEWL5065-9923 HEWL5065-9924 HEWL861630-902 HEWL861775-902 HEWL861775-906 HEWL861973-902 HEWL861973-906 HEWL863974-302 HEWL863974-309 HEWL884950-565
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® 300 Å StableBond®
Colonnes pour chromatographie
These columns are ideal for the reproductible separation of proteins and peptides or other large molecules.
  • Unmatched in their durability at low pH (1 to 8)
  • Temperature use 80 to 90 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité