HPLC columns, ZORBAX® Rx
Fournisseur: Agilent
820950-913 820950-914 863967-902 866967-902 880967-202 880967-302 880967-901 880967-902 883700-902 883967-901 883967-902 861767-902 861967-302 861967-902 863967-302 820967-921
HEWL820950-913EA 264 EUR InStock
HEWL820950-913 HEWL820950-914 HEWL863967-902 HEWL866967-902 HEWL880967-202 HEWL880967-302 HEWL880967-901 HEWL880967-902 HEWL883700-902 HEWL883967-901 HEWL883967-902 HEWL861767-902 HEWL861967-302 HEWL861967-902 HEWL863967-302 HEWL820967-921
HPLC columns, ZORBAX® Rx
Colonnes pour chromatographie
These columns are recommended for alternate selectivity at low pH relative to Eclipse XDB-C18 and StableBond® SB-C18.
  • High stability and good peak shape for low pH applications
  • Manufactured using dimethyloctadecylsilane and provides excellent stability up to pH 9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité