Colonnes pour HPLC, ZORBAX® 80 Å Extend-C18
Fournisseur: Agilent
770450-902 764953-902 727975-302
554-1284EA 0 EUR InStock
554-1284 554-1283 HEWL727975-302
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® 80 Å Extend-C18
Colonnes pour chromatographie
High sensitivity for LC/MS separations of peptides.
  • High efficiency and long life at high pH (up to 11,5)
  • Unique bidentate bonding and double encapping provides high pH stability
  • Improve retention, resolution and peak shape of basic compounds
More efficiency and better peak shape than polymer-based columns.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité