Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse Plus
Fournisseur: Agilent
ZORBAX®
HEWL959951-902EA 837 EUR InStock
HEWL959951-902 HEWL959741-918 HEWL959994-302 HEWL959996-918 HEWL959741-912 HEWL959764-906 HEWL959933-902 HEWL959961-918 HEWL959941-306 HEWL959993-906 HEWL959764-902 HEWL959941-302 HEWL959993-902 HEWL959733-906 HEWL959943-918 HEWL959746-902 HEWL959793-906 HEWL959733-902 HEWL959964-918 554-1423 HEWL959793-902 554-1422 HEWL959946-906 554-1425 HEWL959996-902 554-1424 HEWL959933-906 554-1421 HEWL959996-906 554-1420 554-1419 HEWL959993-918 HEWL959963-912 HEWL959963-918 HEWL959701-906 HEWL959731-902 HEWL959701-902 HEWL959731-906 HEWL959964-306 554-1434 554-1433 554-1436 554-1435 554-1430 HEWL959964-302 554-1432 554-1431 HEWL959931-918 HEWL959963-902 HEWL959946-902 HEWL959963-906 HEWL959963-302 HEWL959963-306 HEWL959741-906 HEWL959701-918 HEWL959990-918 HEWL959931-902 HEWL959990-318 HEWL959931-906 HEWL959741-902 HEWL959764-918 554-1438 554-1437 HEWL959961-906 HEWL959930-902 HEWL959961-902 HEWL959961-302
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Eclipse Plus
Colonnes pour chromatographie
Eclipse Plus columns are recommended for initial method development from pH 2 to 9 and provide high resolution and excellent peak shape of all types of compounds.
  • Niveau élevé de performances (forme de pic, efficacité, résolution et durée de vie) avec tous les types d'échantillons: acides, basiques et neutres
  • Reproductibilité remarquable avec des essais QA/QC plus rigoureux
  • Fabrication améliorée de silice brevetée, avec contrôle intégral du produit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité