Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Original Reversed-Phase
Fournisseur: Agilent
820950-905 880952-702 880952-706 883952-702 884950-507 884950-526
HEWL820950-905EA 272 EUR InStock
HEWL820950-905 HEWL880952-702 554-1288 HEWL883952-702 HEWL884950-507 HEWL884950-526
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® Original Reversed-Phase
Colonnes pour chromatographie
These HPLC columns are made with type A silica. They are useful for many applications of acidic or neutral compounds. These columns have a higher activity level and are therefore useful for separating isomers or other compounds where silanol activity enhances selectivity.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité