Colonnes pour HPLC, ZORBAX® 300 Å Extend-C18
Fournisseur: Agilent
763750-902 763973-902 765750-902 765973-902 770995-902 773995-902 820950-932 821125-932 761775-902 761973-902
HEWL763750-902EA 857 EUR InStock
HEWL763750-902 HEWL763973-902 HEWL765750-902 HEWL765973-902 HEWL770995-902 HEWL773995-902 HEWL820950-932 HEWL821125-932 HEWL761775-902 HEWL761973-902
Colonnes pour HPLC, ZORBAX® 300 Å Extend-C18
Colonnes pour chromatographie
Rugged, high and low pH separations of polypeptides and peptides from pH 2 to11,5.
  • Different selectivity possible at high and low pH
  • High efficiency and good recovery of hydrophobic peptides at high pH
Ideal for LC/MS with ammonium hydroxide-modified mobile phase.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité