Schlenk tubes, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP218710-0015 SP218710-0025 SP218710-0050 SP218710-0100
SCERSP218710-0015EA 223 EUR InStock
SCERSP218710-0015 SCERSP218710-0025 SCERSP218710-0050 SCERSP218710-0100
Schlenk tubes, KIMBLE®
Collecteurs
This Schlenk glass tube is designed for type 216050 manifolds and performs well under both thermal and pressure-type reactions.
Certifications: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité