Aspirateur industriel, AS400 HEPA
Fournisseur: Tiger-Vac
141-1548EA 1330 EUR InStock
141-1548
Aspirateur industriel, AS400 HEPA
Aspirateurs
Cet aspirateur, fabriqué en plastique résistant, est conçu pour la récupération du plomb, de l'amiante, de la silice et d'autres poussières toxiques/nuisibles.
  • Système de filtration à 3 niveaux comprenant un filtre HEPA, un filtre principal et un sac de filtration jetable
  • Léger et portable
  • Moteur à haut rendement de type by-pass
  • Réservoir de récupération en plastique résistant (réservoir de récupération en acier inoxydable disponible sur demande)
  • Prêt à l'emploi : filtre et kit d'outils inclus
  • Monté sur un chariot à 4 roues pour une manipulation facile
  • Plateau de rangement des outils intégré avec deux grandes roues arrière (170 mm) et deux roues avant (60 mm)
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre HEPA (H14) situé en amont du moteur.
Note: Pour aspiration à sec uniquement.
Certifications: Filtre HEPA - testé : IEST RP-CC001.3. H14 par la méthode MPPS selon la norme EN 1822. Cet appareil est soumis à un test de fuite aux aérosols.
Information de livraison: L'appareil est livré avec : un tuyau d'aspiration résistant à l'écrasement (Ø 40 mm×2,4 m), une lance à double coude (jeu de 2) en chrome, un suceur plat (Ø 40×254 mm), une brosse à épousseter (Ø 40×76 mm), un suceur de sol avec brosses (Ø 40×406 mm). Le filtre HEPA (H14), le filtre principal avec anneau en plastique noir, les sacs de filtration en papier (paquet de 5), les sacs en poly (paquet de 5) sont également inclus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité