Vacuum/gas manifolds with metering valves, KIMBLE®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SP216050-0005 SP216050-0000
SCERSP216050-0005EA 1650 EUR InStock
SCERSP216050-0005 SCERSP216050-0000
Vacuum/gas manifolds with metering valves, KIMBLE®
Collecteurs
This all-glass vacuum/gas manifold is for connecting inert gas and vacuum sources to sidearm stopcocks.
  • Fine control of vacuum and inert gases provided by metering groove cut into plug of each stopcock
  • Distance between stopcocks is 65 mm for the 3-position size and 100 mm for the 5-position size
Certifications: Manufactured from 33 expansion, low extractable borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité