Test kits, photométrique, Orthophosphate, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
LCK
705-3062EA 116 EUR InStock
705-3062
Test kits, photométrique, Orthophosphate, cuvettes test LCK
Kits de tests environnementaux
Cuvette tests for water testing applications.
  • Mesures précises et fiables
  • Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
  • Dosage aisé et précis des réactifs
  • Etiquette de code à barres pour reconnaissance automatique dans le photomètre
  • Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
Shelf life: 36 months from production date
Température de stockage: 15 à 25 °C
Informations sur les accessoires: Cuvette tests are officially approved for many legally required consent limits, with the help of Addista standard solutions and round-robin test solutions, they provide the assurance you need.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité