Chlorine analysis kit
Fournisseur: Lovibond
194900 194910
705-0965EA 79.2 EUR InStock
705-0965 705-0966
Chlorine analysis kit
Kits de tests environnementaux
The PD250 is designed for easy and controlled dosage of DPD Powder reagents. One click gives the exact amount of reagent required for a 10 ml sample. The PD 250 is the perfect alternative to the Powder Packs for those carrying out a number of tests, saving time while also reducing the amount of packaging waste.
  • Easy handling, Precise dosage
  • 5 years reagent shelf life (unopened vial)
  • Determination of chlorine according to ISO 7393-2:2000 (free + total), 250 tests
Information de livraison: PD 250 in carton, including one reagent vial and instruction manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité